Learn More
Essigsäureethylester, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10386320
50.80 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
16.19 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
141-78-6
C4H8O2
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
141-78-6
C4H8O2
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
C4H8O2, CAS Nummer 141-78-6, Essigsäureethylester, Essigsäure, Ethylester, Essigester, Essigether, Acetidin, Acetoxyethan, Ethylacetat, Ethylesester, Ethylethanoat, Essignaphtha, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, farblos, 88,11 g/Modul XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -83.5°C
Farbe Farblos
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
SMILES CCOC(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
Formelmasse 88.11g/mol
Siedepunkt 75°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdruck 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C