Learn More
Essigsäureethylester, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015130
11.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
141-78-6
C4H8O2
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
141-78-6
C4H8O2
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
C4H8O2, CAS Nummer 141-78-6, Essigsäureethylester, Essigsäure, Ethylester, Essigester, Essigether, Acetidin, Acetoxyethan, Ethylacetat, Ethylesester, Ethylethanoat, Essignaphtha, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, farblos, 88,11 g/Modul XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -83.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 75°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 103 mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C
SMILES CCOC(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
Formelmasse 88.11g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.