Learn More
Ethylacetat CHROMASOLV™ für HPLC, ≥ 99,7% Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15654560
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15654560 4 x 2.5 l 4 Stück
15694550 100 ml 100 Milliliter
15614560 1 l 1 Liter
15634560 2 L 2 Liter
15624560 2.5 l 2.50 Liter
15664560 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Artikelnummer. 15654560 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348584X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -84 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 2.5 l
Brechungsindex n20/D1.3720
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)
Beilstein 506104
Siedepunkt 76.5 °C bis 77.5 °C
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.