Learn More
Essigsäureethylester, für HPLC, Fisher Chemical
Catalog Number 10040140
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
C4H8O2, CAS-Nummer-141-78-6, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, Farblos, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat, -83,5 °C, 9171, 88.106, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar bei 20 °C, 0,45 cp bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 l
Farbe Farblos
IUPAC-Name Ethylacetat
Formelmasse 88.11 mol
Dampfdruck 103 W bei 20 °C
Viskosität 0.45 W bei 20 °C
Dampfdichte 3.04
Schmelzpunkt -83.5 °C
Siedepunkt 75 °C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.