Learn More
Ethylacetat, HPLC-Gütegrad, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383235
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie (HPLC & UHPLC) &-spektrophotometrie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Formelmasse 88.11
Güte HPLC
Menge 1 l
Flammpunkt −4.00 °C (−39.2 °F)
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.90 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl Acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.