Learn More
Ethylacetat, puriss., Honeywell
Catalog Number p-7073745
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
35 kg
180 kg
Verpackung:
Aluminum Bottle
Edelstahlkanne
Glass Bottle
Kunststoffflasche
Metallfass
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dichte 0.898 bis 0.902 g/ml bei 20 °C, 0.894 bis 0.898 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 % (38 °F)
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1173
Beilstein 506104
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.