Learn More
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15613940
Change view
Click to view available options
Menge:
35 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
35 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15613940 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15603940 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15693930 35 kg Edelstahlkanne 35 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613940 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 332116X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., ≥99,5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -84 °C
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 % (38 °F)
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Geruch Wie Obst
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Siedepunkt 77 °C
Löslichkeitsinformationen ∽90 g/l
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/Reagenz ISO/Reagenz Ph. EUR./puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.