Learn More
Ethylacetimidat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127330
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
2208-07-3
C4H9NO·HCl
123.58
MFCD00012572
WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetimidate hydrochloride, ethyl ethanimidate hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl ethanimidoate hydrochloride, ethylacetimidatehydrochloride, ethyl iminoacetate hydrochloride, ea hydrochloride, acetimidic acid, hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride 1:1, ethanimidic acid, hydrochloride
2724290
Ethyl-ethanimidat;Hydrochlorid
CCOC(=N)C.Cl
2208-07-3
C4H9NO·HCl
123.58
MFCD00012572
WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetimidate hydrochloride, ethyl ethanimidate hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl ethanimidoate hydrochloride, ethylacetimidatehydrochloride, ethyl iminoacetate hydrochloride, ea hydrochloride, acetimidic acid, hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride 1:1, ethanimidic acid, hydrochloride
2724290
Ethyl-ethanimidat;Hydrochlorid
CCOC(=N)C.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl acetimidate hydrochloride
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(=NH)OC2H5·HCl
Menge 50 g
Beilstein 02, 182
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetimidate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.