Learn More
Ethylacetoacetat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -45°C |
Farbe | Farblos |
pH | 4 |
Siedepunkt | 180°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 4.5 |
Formelmasse | 130.14g/mol |
Dampfdruck | 1 hPa at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |