Learn More
Ethyl Acetolactate, TRC
Artikelnummer. 30380500
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380500 25 mg
30384316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89619025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16508-89-7
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Synonym Ethyl 2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate, 2-Hydroxy-2-methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxy-2-methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C(C)(O)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetolactate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h6,9H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 160.0736