Learn More
Ethylsäuretartrat, TRC
Artikelnummer. 30380846
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380846 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE679620250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-4-Ethoxy-2,3-dihydroxy-4-oxobutanoic acid
CAS 608-89-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H10O6
Menge 250 mg
Synonym Ethyl acid tartrate, Monoethyl tartrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c1-2-12-6(11)4(8)3(7)5(9)10/h3-4,7-8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
SMILES OC([C@H](O)[C@@H](O)C(OCC)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.0477
Reinheit (%) >95