missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICMT Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602532 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602532 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602532 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297509PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ICMT Polyclonal antibody specifically detects ICMT in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICMT
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 2.1.1.100, HSTE14, Isoprenylcysteine Carboxyl Methyltransferase, Isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase, MST098, MSTP098, PCCMT, PCMT, PPMT, Prenylated Protein Carboxyl Methyltransferase, Protein-S-Isoprenylcysteine O-Methyltransferase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ICMT fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23463
Zielspezies Human, Cynomolgus Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.