Learn More
Ethylalkohol, HPLC/spektrophotometrischer Gütegrad, pure, Honeywell™
Catalog Number p-7120423
Click to view available options
Menge:
2 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Chemischer Name oder Material Ethylalkohol, rein
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Formelmasse 46.07 mol
Güte HPLC/Spektrophotometrisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 geprüft
Dichte 0.789 g/ml bei 20 °C
Menge 2 l
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl alcohol, Pure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol