Learn More
Ethyl Alpha-Bromo-Beta-phenylpropionate 90%, TRC
Artikelnummer. 30371266
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371266 20 g
30379654 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90048020G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39149-82-1
Summenformel C11 H13 Br O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.12
Synonym Ethyl ±-Bromo-2-phenylpropionate
IUPAC-Name ethyl 2-bromo-3-phenylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(Br)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl alpha-Bromo-beta-phenylpropionate
Menge 20 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
Formelmasse 256.0099