Learn More
Ethyl-alpha-Thioglucopyranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl a-Thioglucopyranoside |
| CAS | 13533-58-9 |
| Summenformel | C8H16O5S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 1-Thio-α-D-glucopyranoside, Ethyl-1-thio-α-D-glucopyranoside |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O5S/c1-2-14-8-7(12)6(11)5(10)4(3-9)13-8/h4-12H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](SCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(ethylthio)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.27 |
| Formelmasse | 224.07 |