Learn More
Ethyl-β-D-Glucuronid (1 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30473977
Change view
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473977 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30473977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT83201X1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Summenformel C8 H14 O7
Menge 1x1 mL
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6CI, 8CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
SMILES CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-Ethoxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 222.193
Formelmasse 222.074
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL