Learn More
Ethyl-bD-Thiogalactopyranosid, TRC
Product Code. 30370360
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30370360 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30370360 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92677525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl beta-D-Thiogalactopyranoside
CAS 56245-60-4
Summenformel C8 H16 O5 S
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O5S/c1-2-14-8-7(12)6(11)5(10)4(3-9)13-8/h4-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-,8+/m1/s1
SMILES CCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-ethylsulfanyl-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 224.27
Formelmasse 224.0718