Learn More
Ethylbenzofuroxan-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468707
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468707 5 g 5 Gramm
11458707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19874.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17348-71-9
Summenformel C9H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
MDL-Nummer MFCD00276595
InChI-Schlüssel PNSWPHLJTBSRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylate 1-oxide, 5-ethoxycarbonyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, ethyl 1-hydroxybenzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl benzo c 1,2,5 oxadiazole 1-oxide
PubChem CID 736800
IUPAC-Name Ethyl 1-Oxido-2,1,3-Benzoxadiazol-1-ium-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=NO[N+]([O-])=C2C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl benzofuroxan-5-carboxylate
Schmelzpunkt 66°C to 67°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.18
Reinheit (%) 97%