Learn More
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031728
41.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32137-76-1
C10H9NO2S
207.247
MFCD00848360
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
640708
Ethyl 1,3-Benzothiazol-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32137-76-1
C10H9NO2S
207.247
MFCD00848360
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
640708
Ethyl 1,3-Benzothiazol-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 5 g
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 98%