Learn More
Ethyl-Beta-D-glucuronid, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Beschreibung
Ethyl-β-D-glucuronid, 1 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 17685-04-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| Versandbedingung | Ice Pk. (-20°C) |
| Summenformel | C8 H14 O7 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-Ethoxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |