Learn More
Ethyl-Beta-D-glucuronid, Lipomed
Artikelnummer. 30458563
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458563 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458563 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMEGL33210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Ethyl-Beta-D-glucuronid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl-beta-D-glucuronide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H14 O7
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-Ethoxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 222.193
Menge 10 mg
Formelmasse 222.074 g/mol