missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-Beta-D-glucuronid, Lipomed

Artikelnummer. 30458081
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458081 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458081 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMEGL332100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Ethyl-Beta-D-glucuronid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl-beta-D-glucuronide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H14 O7
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-Ethoxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 222.193
Menge 100 mg
Formelmasse 222.074 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.