Learn More
Ethyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 17960555
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17960555 10 mg 10 Milligramm
17931185 1 mg 1 Milligramm
17922245 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17960555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91842510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17685-04-0
Summenformel C8 H14 O7
Molekulargewicht (g/mol) 222.193
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6CI, 8CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl-beta-D-glucuronide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Formelmasse 222.074