missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylbromdifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl bromodifluoroacetate, is used for the treatment of the Reformat sky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. It is also used in the analysis of reagent purity through IR, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbromdifluoracetat wird für die Behandlung des Reformatski-Reagenz mit Aldehyden und Ketonen verwendet und ermöglicht 2,2-Difluor-3-Hydroxyester. Wird auch bei der Analyse der Reagenzienreinheit durch IR, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Ethylbromdifluoracetat wird für die Behandlung des Reformatski-Reagenz mit Aldehyden und Ketonen verwendet und ermöglicht 2,2-Difluor-3-Hydroxyester. Wird auch bei der Analyse der Reagenzienreinheit durch IR, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl bromodifluoroacetate |
Siedepunkt | 112°C to 114°C |
Flammpunkt | 21°C (69°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1906095 |
Formelmasse | 202.99 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'