Learn More
Ethylcaprat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377340
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Ethyl-decanoat
CCCCCCCCCC(=O)OCC
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Ethyl-decanoat
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl caprate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8665g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CO2C2H5
Brechungsindex 1.4240 to 1.4270
Menge 100 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Relative Dichte 0.8665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskosität <30 mPa.s (20°C)
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig