Learn More
Ethylcaprat, +99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 165005000
Weitere Details : CAS : 110-38-3 Netto-Gewicht : 0.48325kg
Menge 500mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002020
  • 54.30 € / 500 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
110-38-3
200.32
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
8048
Ethyl-decanoat
C12H24O2
MFCD00009581
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
CHEBI:87430
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
1mg KOH/g max.
0.8665g/mL
Authentic
1.4240 to 1.4270
<30 mPa.s (20°C)
245.0°C
-20.0°C
99+%
99% min. (GC)
CH3(CH2)8CO2C2H5
02,356
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-decanoat
8048
200.32
99+%
Ethyl caprate
102°C
Glasflasche
0.8665
0.3% max. (K.F.)
Farblos
500mL
110-38-3
C12H24O2
MFCD00009581
15,3831
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
CCCCCCCCCC(=O)OCC
200.32
CHEBI:87430
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate