Learn More
Ethylcaprat, 99+%
Artikelnummer. 10367340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10367340 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10377340 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10002020 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
13418398 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367340 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-38-3 | C₁₂H₂₄O₂| 200,32 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-38-3
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
MDL-Nummer MFCD00009581
InChI-Schlüssel RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC-Name Ethyl-decanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl caprate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8665g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CO2C2H5
Brechungsindex 1.4240 to 1.4270
Menge 5 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Relative Dichte 0.8665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskosität <30 mPa.s (20°C)
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke