Learn More
Ethylcaprylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-128665
15.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-32-1
C10H20O2
172.27
MFCD00009552
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
7799
CHEBI:87426
Ethyl-octanoat
CCCCCCCC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-32-1
C10H20O2
172.27
MFCD00009552
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
7799
CHEBI:87426
Ethyl-octanoat
CCCCCCCC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl caprylate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -47°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8680g/mL
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CO2C2H5
Brechungsindex 1.4150 to 1.42
Menge 5 mL
Beilstein 02, 348
Merck Index 15, 3833
Relative Dichte 0.868
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig