Learn More
Ethyl Caprylate, 99+%, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 150511000
Weitere Details : CAS : 106-32-1 Netto-Gewicht : 0.13680kg
Verpackung | Glass bottle |
---|---|
Menge. | 100mL |
Chemische Identifikatoren
Ethyl caprylate | |
106-32-1 | |
99+% | |
CH3(CH2)6CO2C2H5 | |
MFCD00009552 |
99+% | |
≥99.0% | |
C10H20O2 | |
172.27 | |
Ethyl octanoate |
Spezifikation
1mg KOH/g max. | |
99+% | |
0.868g/mL | |
Glass bottle | |
0.866 to 0.87 (20°C) | |
Liquid | |
99+% | |
C10H20O2 | |
CH3(CH2)6CO2C2H5 | |
MFCD00009552 | |
15, 3833 |
Ethyl caprylate | |
106-32-1 | |
Authentic | |
1.4150 to 1.4200 (20°C, 589nm) | |
0.3% max. (K.F.) | |
≥99.0% | |
Clear colorless | |
100mL | |
172.27 | |
02, 348 | |
Ethyl octanoate |