Learn More
Ethylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022669
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105-39-5
C4H7ClO2
122.548
MFCD00000932
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
7751
Ethyl-2-chloracetat
CCOC(=O)CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105-39-5
C4H7ClO2
122.548
MFCD00000932
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
7751
Ethyl-2-chloracetat
CCOC(=O)CCl
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylchloracetat ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Heterocyclen mit 5 Elementen verwendet wird. Wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Wird als Lösungsmittel für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 20 g/l bei 20 °C
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroacetate
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 1.159
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 54°C (149°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.421
Menge 100 g
UN-Nummer UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20g/L (20°C).
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 99%