Learn More
Ethylchlorodifluoracetat, 98 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422347
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422347 25 g 25 Gramm
11432347 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14232.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 383-62-0 | C4H5ClF2O2 | 158.529 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-62-0
Summenformel C4H5ClF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.529
MDL-Nummer MFCD00013662
InChI-Schlüssel GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chlorodifluoroethanoate, acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester, ethylchlorodifluoroacetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl 2-chloro-2,2-difluoro-acetate, pubchem12573, ethyl chlordifluoroacetate, acmc-1cr8n
PubChem CID 67843
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2,2-difluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chlorodifluoroacetate
Dichte 1.252
Siedepunkt 96°C to 97°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Brechungsindex 1.358
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1761413
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.53
Reinheit (%) 98%