Learn More
Ethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266190 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10167613 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10407950 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11944891 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10266190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-41-3
InChI-Schlüssel RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC-Name Ethylcarbonochloridat
SMILES CCOC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroformate
Schmelzpunkt -81.0°C
Dichte 1.1350g/mL
Siedepunkt 94.0°C
Flammpunkt 10°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5ClO2
Strukturformel ClCO2C2H5
Brechungsindex 1.3950 to 1.3960
Menge 5 mL
Beilstein 03,1
Fieser 01,364; 02,193; 04,228; 05,294; 07,147; 09,214; 12,223
Merck Index 15,3839
Relative Dichte 1.135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 108.52
Viskosität 0.46 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.