Learn More
Ethylcyanoacetat-3-13C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Cyanoacetate-3-13C |
| CAS | 698387-41-6 |
| Summenformel | C413CH7NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester-13C, Cyanoacetic Ester-13C, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C, NSC 8844-13C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i4+1 |
| SMILES | N#[13C]CC(OCC)=O |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(cyano)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.11 |
| Formelmasse | 114.05 |