Learn More
Ethylcyanoethylphenylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Cyanoethylphenylacetate |
| CAS | 718-71-8 |
| Summenformel | C13 H15 N O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | α-Cyano-α-ethyl-Benzeneacetic Acid Ethyl Ester, Butyric acid, 2-cyano-2-phenyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl cyanoethylphenylacetate, NSC 69121 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-13(10-14,12(15)16-4-2)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-cyano-2-phenylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.26 |
| Formelmasse | 217.1103 |