Learn More
Ethyldihydrogenphosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 1623-14-9 |
| Summenformel | C2 H7 O4 P |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7O4P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5) |
| SMILES | CCOP(=O)(O)O |
| IUPAC-Name | ethyldihydrogenphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.048 |
| Formelmasse | 126.008 |