Learn More
Ethyldihydrogenphosphat, TRC
Artikelnummer. 30377590
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377590 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9278401G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Dihydrogen Phosphate
CAS 1623-14-9
Summenformel C2 H7 O4 P
Menge 1 g
Synonym Ethyl Dihydrogen Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O4P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)
SMILES CCOP(=O)(O)O
IUPAC-Name ethyldihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 126.048
Formelmasse 126.008