Learn More
Ethyldimethylpyruvat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440198
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440198 5 g 5 Gramm
15450198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53413.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl dimethylpyruvate is used as an allyl halide reactant in the presence of indium to release hydroxy unsaturated carbonyl compounds. It was also used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyldimethylpyruvat wird als Allylhalogenidreaktant bei Vorhandensein von Indium zur Freisetzung von hydroxyungesättigten Carbonylverbindungen verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropylhexansäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20201-24-5
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009122
InChI-Schlüssel CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
IUPAC-Name Ethyl-3-methyl-2-oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl dimethylpyruvate
Dichte 0.989
Siedepunkt 62°C (11 mmHg)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.41
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1756668
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 97%