Learn More
Ethyl-(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043366
34.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54716-02-8
C10H17NO2
183.251
MFCD00014097
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
736203
Ethyl (E)-3-Pyrrolidin-1-ylbut-2-enoat
CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54716-02-8
C10H17NO2
183.251
MFCD00014097
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
736203
Ethyl (E)-3-Pyrrolidin-1-ylbut-2-enoat
CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Siedepunkt 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Brechungsindex 1.541
Menge 5 g
Beilstein 1310113
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 97%