Learn More
Ethyl-(E)-3-(2-Pyridyl)acrylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (E)-3-(2-Pyridyl)acrylate |
| CAS | 70526-11-3 |
| Summenformel | C10 H11 N O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(2-pyridinyl)-, ethyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-pyridinyl)-, ethyl ester, (E)-, (2E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(pyridin-2-yl)-2-propenoate, Ethyl (E)-3-(pyridin-2-yl)acrylate, (2E)-3-(Pyridin-2-yl)acrylic acid ethyl ester, trans-3-(Pyridin-2-yl)acrylic acid ethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-13-10(12)7-6-9-5-3-4-8-11-9/h3-8H,2H2,1H3/b7-6+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\c1ccccn1 |
| IUPAC-Name | ethyl-(E)-3-pyridin-2-ylprop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.2 |
| Formelmasse | 177.079 |