Learn More
Ethyl Ethanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30372305
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372305 1 g 1 Gramm
30383137 2.5 g -
30372472 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30372305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6765651G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1912-30-7
Summenformel C4H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
Synonym Ethanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethylethane Sulfonate:
SMILES CCOS(CC)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Ethanesulfonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 138.0351