Learn More
Ethylglykolat, TRC
Artikelnummer. 30373045
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373045 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91854025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Glycolate
CAS 623-50-7
Summenformel C4H8O3
Menge 25 g
Synonym Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CO
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 104.1
Formelmasse 104.0473