missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylhexafluorglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl hexafluoroglutaryl chloride is used as a derivatising agent in gas chromatography. It is an active reagent used for the quantization of amphetamine and methamphetamine in urine by gas chromatography/mass spectroscopy (GC/MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylhexafluoroglutarylchlorid wird als Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie verwendet. Ist ein aktives Reagenz, das zur Quantifizierung von Amphetamin und Methamphetamin im Urin mittels Gaschromatographie/Massenspektroskopie (GC/MS) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Wasser.
Ethylhexafluoroglutarylchlorid wird als Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie verwendet. Ist ein aktives Reagenz, das zur Quantifizierung von Amphetamin und Methamphetamin im Urin mittels Gaschromatographie/Massenspektroskopie (GC/MS) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Wasser.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl hexafluoroglutaryl chloride |
Dichte | 1.47 |
Siedepunkt | 158°C to 160°C |
Brechungsindex | 1.359 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1884844 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'