Learn More
Ethylwasserstoffsebacat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346806
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346806 25 g 25 Gramm
11336806 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04134.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 693-55-0 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-55-0
Summenformel C12H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.304
MDL-Nummer MFCD00014387
InChI-Schlüssel DLZCDMPHHUODDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen sebacate, monoethyl sebacate, sebacic acid, monoethyl ester, decanedioic acid monoethyl ester, decanedioic acid, 1-ethyl ester, decanedioic acid, monoethyl ester, sebacinsaureathylester, mono-ethyl sebacate, sebacic acid 1-ethyl ester, decanedioic acid 1-ethyl ester
PubChem CID 69660
IUPAC-Name 10-Ethoxy-10-Oxodecansäure
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hydrogen sebacate
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Menge 25 g
Beilstein 1782569
Formelmasse 230.3
Reinheit (%) 98%