Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130322
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
623-48-3
C4H7IO2
214.00
MFCD00001081
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
12183
ethyl 2-iodoacetate
CCOC(=O)CI
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
623-48-3
C4H7IO2
214.00
MFCD00001081
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
12183
ethyl 2-iodoacetate
CCOC(=O)CI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl iodoacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.8000g/mL
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.5035 to 1.5055
Menge 10 mL
Beilstein 02,222
Relative Dichte 1.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Stabilisator copper
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig