Learn More
Ethylisobutyrat, 99%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 310510025
Weitere Details : CAS : 97-62-1 Netto-Gewicht : 2.15000kg Transport : UN number : 2385 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15169263
  • 84.79 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
97-62-1
116.18
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
7342
Ethyl-2-methylpropanoat
C6H12O2
MFCD00009165
ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
CHEBI:87303
CCOC(=O)C(C)C
Spezifikation
Ethyl isobutyrate
13°C
Glasflasche
0.86
Farblos
99%
99%
(CH3)2CHCO2C2H5
15,3869
Solubility in water: not miscible
CCOC(=O)C(C)C
116.18
CHEBI:87303
Flüssig
0.8600g/mL
Authentic
1.3860 to 1.3880
112.0°C to 113.0°C
2.5L
97-62-1
C6H12O2
MFCD00009165
ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-methylpropanoat
7342
116.18
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation