missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Isobutyrate, TRC

Artikelnummer. 30373791
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373791 25 g
30384707 100 g
30371198 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92130525G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97-62-1
Summenformel C6 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym Isobutyric acid, ethyl ester (6CI, 8CI), 2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate, Ethyl isobutyrate, NSC 97194
IUPAC-Name ethyl 2-methylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylisobutyrate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formelmasse 116.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.