Learn More
Ethylisocyanatoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089662
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2949-22-6
C5H7NO3
129.12
MFCD00002040
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
76283
Ethyl-2-isocyanatoacetat
CCOC(=O)CN=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2949-22-6
C5H7NO3
129.12
MFCD00002040
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
76283
Ethyl-2-isocyanatoacetat
CCOC(=O)CN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl isocyanatoacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.1510g/mL
Siedepunkt 67°C to 68°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OCNCH2COOC2H5
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig