Learn More
Ethylisocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113191 25 g Glasflasche 25 Gramm
10327231 5 g Glasflasche 5 Gramm
11965701 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 299550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2999-46-4
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
InChI-Schlüssel FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC-Name Ethyl-2-isocyanoacetat
SMILES CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isocyanoacetate
Farbe Bernstein bis Braun
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CNCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4170 to 1.4250
Menge 25 g
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit