Learn More
Ethylisocyanoacetat, TRC
Artikelnummer. 30387638
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387638 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9213252.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl Isocyanoacetate
CAS 2999-46-4
Summenformel C5H7NO2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)methyl Isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl Isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl Isocyanide, Ethyl α-Isocyanoacetate, Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, α-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
SMILES O=C(C[N+]#[C-])OCC
Molekulargewicht (g/mol) 113.11
Formelmasse 113.0477