Learn More
Ethyl L-Lactat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11484263
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484263 2500 g 2500 Gramm
11474263 500 g 500 Gramm
11494263 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10900.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl L-Lactat wird bei der Herstellung von Lebensmittelzusatzstoffen, Arylaldiminen, Duftstoffen und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Aufgrund seiner biologisch abbaubaren Natur kann es in der chemischen Industrie als grünes Lösungsmittel angesehen werden. Als Lösungsmittel wurde es bei der Herstellung von Nitrozellulose, Celluloseacetat und Celluloseethern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 687-47-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00065359
InChI-Schlüssel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl L-lactate
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 1.036
Siedepunkt 152°C to 155°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.413
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Optische Drehung −11° (neat)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl L-lactate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate